Få mere at vide
Coumatetralyl, Mikromol™
Beskrivelse
Coumatetralyl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coumatetralyl |
| CAS | 5836-29-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Coumatetralyl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H16 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-, Coumarin, 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin, Coumatetralyl, Endrocide, Murisan A, Racumin, Racumin 57, Rodentin, 3-(alpha-Tetralinyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Tetralyl)-4-Hydroxycoumarin |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O3/c20-18-15-9-3-4-11-16(15)22-19(21)17(18)14-10-5-7-12-6-1-2-8-13(12)14/h1-4,6,8-9,11,14,20H,5,7,10H2 |
| SMIL | OC1=C(C2CCCc3ccccc23)C(=O)Oc4ccccc14 |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)chromen-2-one |
| Vis mere |