Få mere at vide
Coumatetralyl, Mikromol™
Artikelnummer. 18002970
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18002970 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18002970 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3018.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Coumatetralyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumatetralyl
CAS 5836-29-3
Analyt- eller komponentnavne Coumatetralyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H16 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-, Coumarin, 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin, Coumatetralyl, Endrocide, Murisan A, Racumin, Racumin 57, Rodentin, 3-(alpha-Tetralinyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Tetralyl)-4-Hydroxycoumarin
InChI formel InChI=1S/C19H16O3/c20-18-15-9-3-4-11-16(15)22-19(21)17(18)14-10-5-7-12-6-1-2-8-13(12)14/h1-4,6,8-9,11,14,20H,5,7,10H2
SMIL OC1=C(C2CCCc3ccccc23)C(=O)Oc4ccccc14
IUPAC navn 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)chromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 292.33
Mængde 100 mg
Formel vægt 292.1099 g/mol