Få mere at vide
Coumatetralyl, LoGiCal
Artikelnummer. 30462822
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462822 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462822 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3018.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumatetralyl
CAS 5836-29-3
Analyt- eller komponentnavne Coumatetralyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H16 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-, Coumarin, 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin, Coumatetralyl, Endrocide, Murisan A, Racumin, Racumin 57, Rodentin, 3-(alpha-Tetralinyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Tetralyl)-4-Hydroxycoumarin
InChI formel InChI=1S/C19H16O3/c20-18-15-9-3-4-11-16(15)22-19(21)17(18)14-10-5-7-12-6-1-2-8-13(12)14/h1-4,6,8-9,11,14,20H,5,7,10H2
Løsningstype Neat
SMIL OC1=C(C2CCCc3ccccc23)C(=O)Oc4ccccc14
IUPAC navn 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)chromen-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 292.33
Mængde 10 mg
Formel vægt 292.1099 g/mol