Få mere at vide
Coumarin, TRC
Artikelnummer. 30367274
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367274 50 mg
30359216 50 g
30357686 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30367274 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC75538050MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-64-5
Molekylær formel C9 H6 O2
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Synonym Coumarin (8CI), 1,2-Benzopyrone, 2-Chromenone, 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, δ-lactone, 2H-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one, 5,6-Benzo-2-pyrone, Benzo-α-pyrone, Coumarinic anhydride, Lympedim, NSC 8774, Rattex, Tonka bean camphor, cis-o-Coumarinic acid lactone, o-Hydroxycinnamic acid lactone
IUPAC navn Chromen-2-one
SMIL O=C1Oc2ccccc2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumarin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Formel vægt 146.0368
Procent renhed >95%