Få mere at vide
Coumarin, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15891781
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15891781 250 g
15801791 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15891781 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8223160250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-64-5
Spezifikation
Smeltepunkt 68°C to 71°C
Tæthed 0.935 g/cm3
MDL nummer MFCD00006850
Mængde 250 g
Synonym Coumarin, 5,6-Benzo-2-pyrone, Coumarin
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Grad Research
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.