Få mere at vide
Coumarin-d4, TRC
Artikelnummer. 30359223
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30359223 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30359223 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC75538250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumarin5,6,7,8-D4
CAS 185056-83-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 2H4 H2 O2
Mængde 50 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one-5,6,7,8-d4 (9CI), Coumarin 5,6,7,8-D4, Coumarin-d4
InChI formel InChI=1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H/i1D,2D,3D,4D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2C=CC(=O)Oc2c1[2H]
IUPAC navn 5,6,7,8-tetradeuteriochromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Formel vægt 150.0619
Procent renhed >95