Få mere at vide
Kumarin, 99+%
Artikelnummer. 10366170 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10366170 5 g Glasflaske 5g
10142950 250 g Plastflaske 250g
10060790 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10366170 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 110530050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.65 DKK
    199.65 DKK / 5g
    Spare 22.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 91-64-5 | C9H6O2 | 146,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-64-5
Molekylær formel C9H6O2
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD00006850
InChI nøgle ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one
PubChem CID 323
ChEBI CHEBI:28794
IUPAC navn chromen-2-one
SMIL O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumarin
Smeltepunkt 68°C to 71°C
Navn note 99+%
Analyseprocentområde 99+%
Beilstein 17, 328
Merck Index 15, 2550
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 146.15
Procent renhed ≥99.0%
Emballage Glasflaske
Farve Hvid
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Coumarin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.