Få mere at vide
Kumarin, 98%
Artikelnummer. 11458246
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458246 5000 g 5000g
11448246 250 g 250g
11438246 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11458246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15336.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 91-64-5 | C9H6O2 | 146,15 g/mol
Coumarin er et antikoagulant, der findes i lægeplanter og bruges i fytomedicin til behandling af venøse sygdomme. Denne forbindelse har vist sig at have antitumoraktiviteter i flere humane cellelinjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-64-5
Molekylær formel C9H6O2
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD00006850
InChI nøgle ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym coumarin, 2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, cumarin, 1,2-benzopyrone, rattex, tonka bean camphor, coumarinic anhydride, coumarine, benzo-alpha-pyrone
PubChem CID 323
ChEBI CHEBI:28794
SMIL O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumarin
Smeltepunkt 68 °C til 71 °C
Tæthed 0.935
Kogepunkt 297 °C til 299 °C
Flammepunkt 162 °C (323 °F)
Lugt Behageligt
Mængde 5000 g
FN nummer UN2811
Beilstein 383644
Merck Index 14,2562
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn chromen-2-one
Formel vægt 146.15
Procent renhed 98%