missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Coumarin-7-pinacolboronate, TRC

Artikelnummer. 30363142
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363142 5 mg
30352228 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363142 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC7554005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 190788-61-5
Molekylær formel C15 H17 B O4
Molekylvægt (g/mol) 272.1
IUPAC navn 7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chromen-4-one
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3C(=O)C=COc3c2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Coumarin-7-pinacolboronate
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H17BO4/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)10-5-6-11-12(17)7-8-18-13(11)9-10/h5-9H,1-4H3
Formel vægt 272.122
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.