Få mere at vide
Coumarin-6-sulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 15490968
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490968 25 g 25g
15470968 1 g 1g
15480968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54767.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 10543-42-7 | C9H5ClO4S | 244,65 g/mol
Coumarin-6-sulfonylchlorid bruges som et derivatiseringsmiddel til aminer og phenoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Coumarin-6-sulfonylchlorid anvendes som et derivatiseringsmiddel
til aminer og phenoler.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10543-42-7
Molekylær formel C9H5ClO4S
Molekylvægt (g/mol) 244.65
MDL nummer MFCD01941320
InChI nøgle HQIPMBGUDSOVEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxo-2h-chromene-6-sulfonyl chloride, coumarin-6-sulfonyl chloride, 6-cs-cl, coumarin-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2h-chromene-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2h-1-benzopyran-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl chromen-2-one, pubchem5506, c6scl, timtec-bb sbb002796
PubChem CID 2735833
IUPAC navn 2-oxochromen-6-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumarin-6-sulfonyl chloride
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 196167
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 244.65
Procent renhed 97%