Få mere at vide
Coumarin 6, laserkvalitet 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626604 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10626604 2.5 g 2.5g
10177270 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626604 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 405500025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38215-36-0 | C20H18N2O2S | 350.436 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38215-36-0
Molekylær formel C20H18N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 350.436
MDL nummer MFCD00041869
InChI nøgle VBVAVBCYMYWNOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(2'-Benzothiazolyl)-7-diethylaminocoumarin
PubChem CID 100334
ChEBI CHEBI:51942
IUPAC navn 3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-7-(diethylamino)chromen-2-on
SMIL CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C(=O)O2)C3=NC4=CC=CC=C4S3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumarin 6
Navn note 98%
Analyseprocentområde 98%
Fluorescens Max 497nm (in methanol)
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 458nm (in methanol)
Formel vægt 350.44
Grad Ekstra ren
Molær Absorptionskoefficient 40800L/(mole.cm) (lambda max.)
Egnethed (for use as a laser dye) passes
UV_Vis 97.5% min.
Farve Orange
Mængde 2.5 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Coumarin 6, laser grade
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.