Få mere at vide
Coumarin-5,6,7,8-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coumarin5,6,7,8-D4 |
| CAS | 185056-83-1 |
| Molekylær formel | C9 2H4 H2 O2 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 2 H-1-Benzopyran-2-one-5,6,7,8-d4 (9 CI), Coumarin 5,6,7,8-D4, Coumarin-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2C=CC(=O)Oc2c1[2 H] |
| IUPAC navn | 5,6,7,8-tetradeuteriochromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.17 |
| Formel vægt | 150.0619 g/mol |
| Vis mere |