Få mere at vide
Coumarin 343, laserkvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10249093 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10249093 100 mg Glasflaske 100mg
10015710 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10249093 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 405681000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55804-65-4 | C16H15NO4 | 285.299 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55804-65-4
Molekylær formel C16H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 285.299
MDL nummer MFCD00051335
InChI nøgle KCDCNGXPPGQERR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 108770
ChEBI CHEBI:51941
SMIL C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C=C(C(=O)O4)C(=O)O)CCCN3C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumarin 343
Smeltepunkt 240.0°C
Fluorescens Max 470nm (in basic ethanol)
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 409nm (in basic ethanol)
Formel vægt 285.29
Grad Ren
Molær Absorptionskoefficient 19900L/(mole.cm) (lambda max.)
Emballage Glasflaske
Egnethed (for use as a laser dye) passes
Farve Orange
Mængde 100 mg
Fysisk form Krystallinsk pulver