Få mere at vide
Kumarin 334, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476137
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476137 500 mg 500mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15476137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33332.ME
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 55804-67-6 | C17H17NO3 | 283,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumarin 334
CAS 55804-67-6
Smeltepunkt 176 °C til 181 °C
Molekylær formel C17H17NO3
MDL nummer MFCD00051336
Mængde 500 mg
FN nummer UN2811
Synonym coumarin 334, 9-acetyl-2,3,5,6-tetrahydro-1h,4h-11-oxa-3a-aza-benzo de anthracen-10-one, 1h,5h,11h-1 benzopyrano 6,7,8-ij quinolizin-11-one, 10-acetyl-2,3,6,7-tetrahydro, 10-acetyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h,11h-pyrano-2,3-f pyrido 3,2,1-ij quinolin-11-one, 10-acetyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h,11h-pyrano 2,3-f pyrido 3,2,1-ij quinolin-11-one, coumarin-334, coumarin 521, coumarin 334, dye content 99 %, 3-acetyl-6,7,9,10-tetrahydro-8h,11h-quinolizino 9,9a, 1-gh coumarin
InChI nøgle JBPCDMSEJVCNGV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=CC2=CC3=C4N(CCC3)CCCC4=C2OC1=O
IUPAC navn 5-acetyl-3-oxa-13-azatetracyclo[7.7.1.0²,7.013,17]heptadeca-1,5,7,9(17)-tetraen-4-on
Molekylvægt (g/mol) 283.33
PubChem CID 72655
Formel vægt 448.53
Procent renhed 96%