Få mere at vide
Coumarin 314, 99%, pure, laser grade
Artikelnummer. 10239093 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10239093 100 mg 100mg
10460841 500 mg 500mg
11956191 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10239093 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 405621000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55804-66-5 | C18H19NO4 | 313.353 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55804-66-5
Molekylær formel C18H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 313.353
MDL nummer MFCD00051334
InChI nøgle VMJKUPWQKZFFCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4,5,3H,6H,10H-Tetrahydro-9-carbethoxy[1]benzopyrano(9,9a,1-gh)-quinolizin-10-one
PubChem CID 72653
ChEBI CHEBI:51940
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=CC3=C4C(=C2OC1=O)CCCN4CCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumarin 314
Smeltepunkt 140.0°C to 144.0°C
Analyseprocentområde 99%
Formel vægt 313.34
Procent renhed 99%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Coumarin 314, laser grade
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.