Få mere at vide
Coumarin-3-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30357238
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30357238 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30357238 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC7555285G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumarin-3-carboxylic acid
CAS 531-81-7
Molekylær formel C10H6O4
Mængde 5 g
Synonym 2-Oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H6O4/c11-9(12)7-5-6-3-1-2-4-8(6)14-10(7)13/h1-5H,(H,11,12)
SMIL OC(=O)C1=Cc2ccccc2OC1=O
IUPAC navn 2-oxochromen-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 190.15
Formel vægt 190.0266