Få mere at vide
Coumarin-3-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11327156
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327156 25 g 25g
11337156 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11327156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07133.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 531-81-7 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
Coumarin-3-carboxylsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Coumarin-3-carboxylsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand (13 g
/L ved 37 C) og °alkohol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 531-81-7
Molekylær formel C10H6O4
Molekylvægt (g/mol) 190.154
MDL nummer MFCD00006852
InChI nøgle ACMLKANOGIVEPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym coumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 3-carboxycoumarin, 2-oxobenzopyran-3-carboxylic acid, g 1 rodenticide, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, unii-v85uov8788, g 1 the rodenticide van, g 1 van
PubChem CID 10752
IUPAC navn 2-oxochromen-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Coumarin-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 190°C to 193°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 154276
Merck Index 14,2563
Opløselighedsinformation Soluble in water (13g/L at 37°C) and alcohol.
Formel vægt 190.15
Procent renhed 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Coumarin-3-carboxylic acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid