Få mere at vide
Coumarin-3-carbonitrile, 97%
Artikelnummer. p-7030306
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11377489
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27871.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15119-34-3 | C10H5NO2 | 171.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15119-34-3
Molekylær formel C10H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 171.16
MDL nummer MFCD00115699
InChI nøgle QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
PubChem CID 203763
IUPAC navn 2-oxochromen-3-carbonitril
SMIL O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumarin-3-carbonitrile
Smeltepunkt 184°C to 188°C
Mængde 1 g
Formel vægt 171.16
Procent renhed 97%