Få mere at vide
Coumarin-3-karbonitrol, 97%
Artikelnummer. 11387489
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387489 5 g 5g
11377489 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387489 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27871.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 15119-34-3 | C10H5NO2 | 171,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15119-34-3
Molekylær formel C10H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 171.16
MDL nummer MFCD00115699
InChI nøgle QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
PubChem CID 203763
IUPAC navn 2-oxochromen-3-carbonitril
SMIL O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumarin-3-carbonitrile
Smeltepunkt 184 °C til 188 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 171.16
Procent renhed 97%