Få mere at vide
Coumarin 1, TRC
Artikelnummer. 30360724
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30360724 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30360724 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC755508500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumarin 1
CAS 91-44-1
Molekylær formel C14H17NO2
Mængde 500 mg
Synonym 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methyl-7-(diethylamino)coumarin, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin, 7D4MC, Aclarat 8678, Blancol WNS, Blancophor AW, Blancophor FFG, Blankophor SOL, Brightener SWN, C 47, C 47 (coumarin derivative), C.I. 551100, C.I. Fluorescent Brightener 140, C.I. Fluorescent Brightener 52, C.I. Fluorescent Brightening Agent 52, Calcofluor RW, Calcofluor White RW, Calcofluor White SD, Coumarin 460, Coumarin 47, DEMC, Diethylamino-4-methylcoumarin, Fluorescent Brightener 140, Fluorescent Brightener 52, HR 1, Hakkol P, Hiltamine Arctic White SOL, Kayaphor WN, Leucophor WS, Leukophor WS, MDAC, NF-MC, NSC 61830, Neo-Super HR 1, Optiblanc SPL 10, Rylux VPA, Rylux VPA-T, Tinopal SWN, Uvitex SWN, Uvitex WGS, Whitefluor B, Whitex WS, 7-(Diethylamino)-4-methyl-coumarin
InChI formel InChI=1S/C14H17NO2/c1-4-15(5-2)11-6-7-12-10(3)8-14(16)17-13(12)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
SMIL COC(C=C1)=CC=C1N2C(SCC3=NC(C4=CC=C(C)C=C4)=NO3)=NN=C2C5=CC=NC=C5
IUPAC navn 7-(diethylamino)-4-methylchromen-2-on
Molekylvægt (g/mol) 231.29
Formel vægt 231.1259