missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Coumaphos, TRC

Artikelnummer. 30361339
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361339 500 mg
30360856 1 g
30356024 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30361339 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC745300500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 56-72-4
Molekylær formel C14 H16 Cl O5 P S
Molekylvægt (g/mol) 362.77
Synonym Coumarin, 3-chloro-7-hydroxy-4-methyl-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Umbelliferone, 3-chloro-4-methyl-, O,O-diethyl phosphorothioate (6CI), 3-Chloro-4-methyl-7-coumarinyl diethyl phosphorothioate, 3-Chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin diethyl thiophosphoric acid ester, 3-Chloro-4-methylumbelliferone O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate, 3-Chloro-7-hydroxy-4-methyl-coumarin O,O-diethyl phosphorothioate, 3-Chloro-7-hydroxy-4-methyl-coumarin O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate, Agridip, Asuntol, Bayer 21/199, Baymix, Baymix 50, Co-ral, Co-ral (phosphate), Coumafos, Coumaphos, ENT 17,957, Koral, Meldane, Meldone, Muscatox, Muscotox, NSC 8944, O,O-Diethyl 3-chloro-4-methyl-7-umbelliferone thiophosphate, O,O-Diethyl O-(3-chloro-4-methyl-2-oxo-2H-benzopyran-7-yl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-(3-chloro-4-methyl-7-coumarinyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-3-chloro-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl phosphorothioate, O-(3-Chloro-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl) O,O-diethyl phosphorothioate, O-3-Chloro-4-methyl-7-coumarinyl O,O-diethyl phosphorothioate, Perizin, Prince, Resitox
IUPAC navn 3-chloro-7-diethoxyphosphinothioyloxy-4-methylchromen-2-one
SMIL CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc2C(=C(Cl)C(=O)Oc2c1)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Coumaphos
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16ClO5PS/c1-4-17-21(22,18-5-2)20-10-6-7-11-9(3)13(15)14(16)19-12(11)8-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Formel vægt 362.0145
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.