Få mere at vide
Coumaphos-d10, TRC
Artikelnummer. 30363343
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30363343 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30363343 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC74530210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumaphos-d10
CAS 287397-86-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 2H10 H6 Cl O5 P S
Mængde 10 mg
Synonym Coumaphos D10 (di(ethyl D5))
InChI formel InChI=1S/C14H16ClO5PS/c1-4-17-21(22,18-5-2)20-10-6-7-11-9(3)13(15)14(16)19-12(11)8-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc2C(=C(Cl)C(=O)Oc2c1)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 7-[bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)phosphinothioyloxy]-3-chloro-4-methylchromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 372.83
Formel vægt 372.0772
Procent renhed >95