Få mere at vide
Coumalinsyre, 97%
Artikelnummer. 11407206
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407206 25 g 25g
11497196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11407206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25521.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 500-05-0 | C6H4O4 | 140,09 g/mol
Coumalsyre undergår termisk reaktion med 1,3-butadien for at give dimethyltricyklisk [3.2.1.02,7]oct-3-en-2,4-dicarboxylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Coumalsyre gennemgår termisk reaktion med 1,3-butadien for at give
dimethyltricyklisk [3.2.1.02,7]oct-3-en-2,4-dicarboxylat.
Opløselighed Meget opløselig i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 500-05-0
Molekylær formel C6H4O4
Molekylvægt (g/mol) 140.09
MDL nummer MFCD00006644
InChI nøgle ORGPJDKNYMVLFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym coumalic acid, 2-oxo-2h-pyran-5-carboxylic acid, cumalic acid, 2h-pyran-5-carboxylic acid, 2-oxo, 2-oxopyran-5-carboxylic acid, unii-ob1jpy343g, 2-pyrone-5-carboxylic acid, alpha-pyrone-5-carboxylic acid, .alpha.-pyrone-5-carboxylic acid, ob1jpy343g
PubChem CID 68141
SMIL OC(=O)C1=COC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumalic acid
Smeltepunkt ∼208°C (decomposition)
Kogepunkt 218°C (120 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 119747
Merck Index 14,2557
Opløselighedsinformation Very soluble in water.
IUPAC navn 2-oxo-2H-pyran-5-carboxylsyre
Formel vægt 140.1
Procent renhed 97%