Få mere at vide
Coumachlor, TRC
Artikelnummer. 30367426
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30367426 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30367426 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC7450001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coumachlor
CAS 81-82-3
Molekylær formel C19 H15 Cl O4
Mængde 1 g
Synonym Coumachlor (6CI), Coumarin, 3-(α-acetonyl-p-chlorobenzyl)-4-hydroxy- (7CI,8CI), 3-[1-(4-Chlorophenyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, (±)-3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxy coumarin, (±)-Coumachlor, (±)-p-Chlorowarfarin, 3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-p-Chlorophenyl-β-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 3-[1-(p-Chlorophenyl)-2-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, Cumachlor, DL-3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxycoumarin, Experimental Rodenticide 332, Geigy Rodenticide Exp. 332, Racemic coumachlor, Tomorin, p-Chlorowarfarin
InChI formel InChI=1S/C19H15ClO4/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(20)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
SMIL CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn 3-[1-(4-chlorophenyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxychromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 342.77
Formel vægt 342.0659