Få mere at vide
Coulomat A, Honeywell™ Fluka™ HYDRANAL™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 ml
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HYDRANAL™-Coulomat A |
| Kogepunkt | 59°C |
| Tæthed | 1.070g/cm3 |
| Mængde | 500 ml |
| Flammepunkt | 11°C (51.8°F) |
| Emballage | Polycoated flaske |
| FN nummer | UN3286 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Coulomat A
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.,Mistænkt for at fremkalde kræft.,Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H331-Giftig ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.,Kan skade det ufødte barn.,Kan skade det ufødte barn.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H370-Forårsager organskader.,Forårsager organskader.,Forårsager organskader.
- H372-Forårsager organskader.,Forårsager organskader.,Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: trichloromethane; chloroform, methanol,imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazolemonohydriodide