Få mere at vide
Coulomat A, Honeywell™ Fluka™ HYDRANAL™
Artikelnummer. 15684450 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15684450 500 ml 500ml
15694450 6 x 500 ml Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15684450 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 34807500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HYDRANAL™-Coulomat A
Kogepunkt 59°C
Tæthed 1.070g/cm3
Mængde 500 ml
Flammepunkt 11°C (51.8°F)
Emballage Polycoated flaske
FN nummer UN3286
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL-Coulomat A
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.,Mistænkt for at fremkalde kræft.,Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.,Kan skade det ufødte barn.,Kan skade det ufødte barn.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H370-Forårsager organskader.,Forårsager organskader.,Forårsager organskader.
  • H372-Forårsager organskader.,Forårsager organskader.,Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane; chloroform, methanol,imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazolemonohydriodide