Få mere at vide
Cottonseed oil, pure
Artikelnummer. 15214664 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15214664 2.5 L 2.5 L
10552391 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15214664 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 177110025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8001-29-4
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-29-4
MDL nummer MFCD00130872
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cottonseed oil
Surhed 0.5mg KOH/g max.
Farve Gul
Tæthed 0.9100g/mL
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Brydningsindeks 1.4720 to 1.4730
Mængde 2.5 L
Forsæbningsværdi 185 to 198mg KOH/g
Merck Index 10,2535
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,benzene,chloroform and carbon,disulfide,slightly soluble in alcohol
Grad Ren
Fysisk form Olie