Få mere at vide
Cottonseed Oil, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11415532 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 lb.
25 lb.
Artikelnummer. 11415532
Brand: MP Biomedicals 0290141901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Saponification Number: 190-198; Iodine Number: 105-114
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-29-4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cottonseed Oil
Mængde 1 lb.