Få mere at vide
Brand™ Bomuldssnor
Artikelnummer. 10473521 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
13 g/10 m
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
10473521 13 g/10 m 1kg
1 options
Artikelnummer. 10473521 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 28205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    896.59 DKK
    830.98 DKK / 1kg
    Spare 65.61 DKK
    7% Slukket
På lager
Forlænger leveringstiden og hjælper med målenøjagtighed. BRAND™ Bomuldssnor er lavet af 100% bomuldsuld.
Bomuldspropper kan forlænge leveringstiden og kan derfor påvirke målingens nøjagtighed. I forsøg med pipetter, hvor der er indsat bomuldspropper af en bomuldsproppemaskine, var resultaterne inden for de angivne fejlgrænser.
  • 100% Bomuld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bomuld
Materiale Bomuld
Til brug med (applikation) Pipetter
Mængde 1 kg
Vægt (metrisk) 13 g/10 m