Få mere at vide
Azpack™ Bomuld, ikke-absorberende
Product Code. 11468153
Change view
Click to view available options
Vægt (metrisk):
500 g
Unit Size:
500g
Product Code. Vægt (metrisk) Unit Size
11468153 500 g 500g
1 options
Product Code. 11468153 Supplier Azpack™ Supplier No. 11468153
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Test sugeevnen ved at placere en teskefuld vand i hulen af en bomuld. Azpack™ Vat, Ikke-absorberende er affedtet på grund af blegning.
  • 100% blegede bomuldsskiver
  • Behandlet med en ikke-absorberende finish
  • 1 rulle er cirka 3,5 mx 325 mm (L x B)
  • 500 g
  • CE mærket
Specifications
Produkttype Ikke-absorberende bomuld
Materiale Bleget bomuld behandlet med ikke-absorberende finish
Grad CE mærket
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 500 g