Få mere at vide
Sartorius™ Cotton Linters FN 7A Chromatography Paper
Artikelnummer. p-8003698 Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
60 mm
580 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 10377731
Brand: Sartorius™ FT2508580600K
Tekniske data
Format Sheet
Grad FN 7 A
Materiale Cotton Linters
Bredde (metrisk) 600 mm
Længde (metrisk) 580 mm
Teknik Chromatography