Få mere at vide
Sartorius™ Cotton Linters FN 7A Chromatography Paper
Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
60 mm
580 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Sheet |
| Grad | FN 7 A |
| Materiale | Cotton Linters |
| Bredde (metrisk) | 600 mm |
| Længde (metrisk) | 580 mm |
| Teknik | Chromatography |