Få mere at vide
Sartorius™ Bomuldslinters FN 7 kromatografipapir
Artikelnummer. 10798582 Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
580 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10798582
Brand: Sartorius™ FT2507580600K
Kun null tilbage
Tekniske data
Format Ark
Grad FN 7
Materiale Bomuld linters
Bredde (metrisk) 600 mm
Længde (metrisk) 580 mm
Teknik Kromatografi