Få mere at vide
Sartorius™ Cotton Linters FN 6 Chromatography Paper
Artikelnummer. 10307841 Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
580 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10307841
Brand: Sartorius™ FT2506580600N
Tekniske data
Format Sheet
Grad FN 6
Materiale Cotton Linters
Bredde (metrisk) 600 mm
Længde (metrisk) 580 mm
Teknik Chromatography