Få mere at vide
Sartorius™ Cotton Linters FN 5 Chromatography Paper
Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
580 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Sheet |
| Grad | FN 5 |
| Materiale | Cotton Linters |
| Bredde (metrisk) | 600 mm |
| Længde (metrisk) | 580 mm |
| Teknik | Chromatography |