Få mere at vide
Sartorius™ Bomuldslinters FN 3 kromatografipapir
Artikelnummer. 10682602 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
250 mm
300 mm
580 mm
3460 mm
Bredde (metrisk):
250 mm
570 mm
580 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
10682602 250 mm 250 mm Pakke med 100
10400282 300 mm 580 mm Pakke med 100
10032351 580 mm 600 mm Pakke med 100
10357691 3460 mm 570 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10682602 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. FT2503250250N
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Tekniske data
Format Ark
Grad FN 3
Materiale Bomuld linters
Bredde (metrisk) 250 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Teknik Kromatografi