Få mere at vide
Sartorius™ Bomuldslinters FN 3 kromatografipapir
Artikelnummer. 10357691 Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
250 mm
300 mm
580 mm
3460 mm
Bredde (metrisk):
250 mm
570 mm
580 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10357691
Brand: Sartorius™ FT2503460570N
Kun null tilbage
Tekniske data
Format Ark
Grad FN 3
Materiale Bomuld linters
Bredde (metrisk) 570 mm
Længde (metrisk) 3460 mm
Teknik Kromatografi