Få mere at vide
Sartorius™ Bomuldslinters FN 3 kromatografipapir
Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
250 mm
300 mm
580 mm
3460 mm
Bredde (metrisk):
250 mm
570 mm
580 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Ark |
| Grad | FN 3 |
| Materiale | Bomuld linters |
| Bredde (metrisk) | 600 mm |
| Længde (metrisk) | 580 mm |
| Teknik | Kromatografi |