Få mere at vide
Sartorius™ Bomuldslinters FN 100 kromatografipapir
Artikelnummer. 15942720 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
190 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15942720 190 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15942720 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. FT15270190100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2815.00 DKK
    1959.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 855.88 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Format Ark
Grad FN 100
Materiale Bomuld linters
Bredde (metrisk) 100 mm
Længde (metrisk) 190 mm
Teknik Kromatografi