Få mere at vide
Sartorius™ Bomuldslinters FN 100 kromatografipapir
Artikelnummer. 10561552 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
200 mm
460 mm
580 mm
Bredde (metrisk):
200 mm
570 mm
600 mm
Oversigt:
100 ark
50 ark
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Oversigt Pakningsstørrelse
10561552 580 mm 600 mm 50 ark Pakke med 50
10505141 200 mm 200 mm 100 ark Pakke med 100
10311802 460 mm 570 mm 100 ark Pakke med 100
10301802 460 mm 570 mm 50 ark Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10561552 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. FT2527580600K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00 DKK
    1862.77 DKK / Pakke med 50
    Spare 812.23 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Oversigt 50 ark
Format Ark
Grad FN 100
Materiale Bomuld linters
Bredde (engelsk) 600 mm
Bredde (metrisk) 600 mm
Længde (metrisk) 580 mm
Teknik Kromatografi