Få mere at vide
Sartorius™ Bomuldslinters FN 100 kromatografipapir
Artikelnummer. 10311802 Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
200 mm
460 mm
580 mm
Bredde (metrisk):
200 mm
570 mm
600 mm
Oversigt:
100 ark
50 ark
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 10311802
Brand: Sartorius™ FT2527460570N
Kun null tilbage
Tekniske data
Oversigt 100 ark
Format Ark
Grad FN 100
Materiale Bomuld linters
Bredde (engelsk) 570 mm
Bredde (metrisk) 570 mm
Længde (metrisk) 460 mm
Teknik Kromatografi