Få mere at vide
Cole-Parmer™ Biohazard autoklavehandsker
Artikelnummer. 11779669 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Farve:
Orange
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11779669 Orange Hver
1 options
Artikelnummer. 11779669 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0649640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00 DKK
    361.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 42.11 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Brug disse bløde, smidige og udelukkende bomuldsfrottéhandsker til at håndtere varme genstande frisk fra autoklaven eller ovnen
  • Varmebestandig til 450 °F (232 °C)
  • Fremragende til brug i ethvert miljø, hvor varmebeskyttelse er påkrævet
  • Lys orange for øget synlighed
  • Maskinvask, tørretumbler
Tekniske data
Manchet materiale Bomuld
Farve Orange
Produkttype Handsker
Størrelse Universel
Mængde Pakke m. 1 stk.
Modstandsdygtig overfor Varme
Længde (metrisk) 330 mm