Få mere at vide
Sartorius™ Bomuldshandsker til vægte
Artikelnummer. 13119250 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
1 Par/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13119250 1 Par/Pk. Hver
1 options
Artikelnummer. 13119250 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. YAW21
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
På lager
Undgå beskadigelse af overfladen af kalibreringsvægte. Sartorius™ Bomuldshandsker til kalibreringsvægte giver dig mulighed for sikkert og korrekt at håndtere fint bearbejdede kalibreringsvægte og opretholde balancenøjagtighed.
  • Bomuldskonstruktion
  • Sikre nøjagtighed af vægt- og massestandarder
  • Eliminerer fingeraftryk og modstår kontaminering med snavs, fugt og korrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Kalibreringsvægte og standarder
Farve Hvid
Materiale Bomuld
Mængde 1 Par/Pk.