Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ Hvide handsker i bomuld/elasthan
Artikelnummer. p-8010162
Størrelse:
8/10
Artikelnummer. 11861781
Brand: Sperian™ RU711_8
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For handlings requiring a clean glove without any plush. Sperian™ Honeywell™ Cotton/Elasthane White Gloves are excellent for finishing operations in mechanical, clock-making, jewelry and photography.
  • Industrielt snit, kantet kant
  • Ambidekstrøs og dermed mere omkostningseffektiv
  • Bomuldslås sikrer handskens mekaniske ydeevne, mens den absorberer håndsved for ekstra komfort
  • Tæt strik giver handsken perfekt støtte og begrænser indtrængning af snavs
  • Rib ved håndleddet for at sikre et godt niveau af håndledskomfort og eliminerer risikoen for at det bliver fanget
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Klasse 5
Konstruktion Jersey Strik
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Bomuld, Elastan
Produkttype Handsker
Størrelse 8/10
Til brug med (applikation) Efterbehandling inden for mekanik, urfremstilling, smykker, fotografi. Håndteringer, der kræver en ren handske uden plys.
Mængde 12/Pk.
Længde (metrisk) 19.5-21 cm