Få mere at vide
ZVG™ Bomuldsrenseklude
Beskrivelse
- 100% bomuld
- Overvejende sømløs
- Fnugfrit, absorberende materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renseklud |
| Materiale | Bomuld |
| Certificeringer/compliance | DIN 61650 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Emballagemængde | 10 kg |
| Sterilitet | Ikke steril |