Få mere at vide
Bomuldstæppe
Artikelnummer. 12454940
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 x 200 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12454940 150 x 200 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 12454940 Leverandør Safety First Leverandørnr. Q2024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.57 DKK
    127.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 62.02 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Tekniske data
Produkttype Tæppe
Farve Rød
Materiale Bomuld
Dimensioner (L x B) 150 x 200 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Almindelig brug: til at dække patienter, til at løfte lemmer, bruges som pude osv.
Længde (metrisk) 150 cm
Bredde (metrisk) 200 cm