Få mere at vide
Cotinine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cotinine |
| CAS | 486-56-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cotinine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Nicotine Imp. C (EP), Cotinine, (-)-Cotinine, Nicotine USP Related Compound C, Nicotine USP RC C, Nicotine Related Compound C, Nicotine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2 |
| Vis mere |