Få mere at vide
(±)-Cotinine-d4 (pyridine-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Cotinine-D4 (pyridine-D4) |
| CAS | 350818-68-7 |
| Molekylær formel | C10 D4 H8 N2 O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)- (9 CI), 1-Methyl-5-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)-2-pyrrolidinone, (±)-Cotinine-d4 (pyridine-d4), rac-Cotinine-D4 (pyridine-D4), rac-Cotinine-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9 H,4-5H2,1H3/i2D,3 D,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])c(C2CCC(=O)N2C)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1-methyl-5-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.2397 |
| Formel vægt | 180.1201 g/mol |
| Vis mere |