Få mere at vide
(-)-kotinin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
(-)-Cotinin bruges til at aktivere en subpopulation afα 3/α 6 β2 nAChR'er i abestriatum. Det binder nikotin- og muscarin-type acetylcholin-receptorer med minimal receptordesensibilisering og demonstrerer antipsykotiske lægemiddellignende egenskaber i adfærdsmodeller, neurobeskyttende egenskaber i neurodegenerative sygdomsmodeller og øger opmærksomheden i en forsinket matching-til-prøve-opgave.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløseligt i dimethylsulfoxid (100 mM), ethanol (50 mg/ml, hvilket giver en klar, svag gul til gul opløsning), methanol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Cotinine |
| Smeltepunkt | 34°C to 39°C |
| Kogepunkt | 145°C to 147°C (3 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 83099 |
| Merck Index | 14,2553 |
| Opløselighedsinformation | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in dimethyl sulfoxide (100 mM),ethanol (50mg/ml,yielding a clear,faint yellow to yellow solution),methanol and chloroform. |
| Optisk rotation | −20° (c=1 in Ethanol) |
| Formel vægt | 176.22 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (-)-Cotinine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Cotinine