Få mere at vide
(-)-kotinin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302687
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11302687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11873.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 486-56-6 | C10H12N2O | 176.219 g/mol
(-)-Cotinin bruges til at aktivere en subpopulation afα 3/α 6 β2 nAChR'er i abestriatum. Det binder nikotin- og muscarin-type acetylcholin-receptorer med minimal receptordesensibilisering og demonstrerer antipsykotiske lægemiddellignende egenskaber i adfærdsmodeller, neurobeskyttende egenskaber i neurodegenerative sygdomsmodeller og øger opmærksomheden i en forsinket matching-til-prøve-opgave.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløseligt i dimethylsulfoxid (100 mM), ethanol (50 mg/ml, hvilket giver en klar, svag gul til gul opløsning), methanol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 486-56-6
Molekylær formel C10H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 176.219
MDL nummer MFCD00077696
InChI nøgle UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
Synonym cotinine, --cotinine, cotinina, cotininum, cotinine-, s-cotinine, s---cotinine, unii-k5161x06ll, s-1-methyl-5-3-pyridinyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl-5-3-pyridinyl-, 5s
PubChem CID 854019
ChEBI CHEBI:68641
IUPAC navn (5S)-1-methyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-on
SMIL CN1C(CCC1=O)C2=CN=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Cotinine
Smeltepunkt 34°C to 39°C
Kogepunkt 145°C to 147°C (3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Beilstein 83099
Merck Index 14,2553
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in dimethyl sulfoxide (100 mM),ethanol (50mg/ml,yielding a clear,faint yellow to yellow solution),methanol and chloroform.
Optisk rotation −20° (c=1 in Ethanol)
Formel vægt 176.22
Procent renhed 98%