Få mere at vide
(-)-Cotinine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327047
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327047 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327047 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11708000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cotinine
CAS 486-56-6
Analyt- eller komponentnavne Cotinine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Nicotine Imp. C (EP), Cotinine, (-)-Cotinine, Nicotine USP Related Compound C, Nicotine USP RC C, Nicotine Related Compound C, Nicotine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
SMIL CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
IUPAC navn (5S)-1-methyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 176.22
Mængde 1 ml
Formel vægt 176.095 g/mol